Få mere at vide
Natriumtaurocholathydrat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3173441
Mængde:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11443907
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A18346.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Natriumtaurocholathydrat (CAS # 145-42-6) er en galdesyre og detergent, der anvendes i molekylærbiologi til proteinopløseliggørelse.
Natriumtaurocholat er en galdesyre med detergentegenskaber; naturligt overfladeaktivt stof. Det bruges til solubilisering af protein. Ved fremstilling af fordøjelsesenzymer bruges det som emulgator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Natriumtaurocholathydrat er et galdesyrekonjugat af taurin og cholsyre, der fungerer som vaskemiddel
  • Natriumtaurocholat opløseliggør fedtstoffer i fordøjelsessystemet
  • Det er hovedbestanddelen af galdesyre hos kødædende dyr; metabolitter er også almindelige i menneskelig galde
Anvendelse
  • Natriumtaurocholathydrat kan bruges som emulgator til proteinisolering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 345909-26-4
Molekylær formel C26H44NNaO7S
Molekylvægt (g/mol) 537.688
MDL nummer MFCD00150819
InChI nøgle JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Synonym sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
IUPAC navn natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonat
SMIL CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Sodium taurocholate hydrate
Analyseprocentområde 0.97
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in Water (50mg/mL- Clear Solution)
Formel vægt 537.73 (Anhydrous)
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato