Få mere at vide
Natriumtaurocholathydrat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Natriumtaurocholat er en galdesyre med detergentegenskaber; naturligt overfladeaktivt stof. Det bruges til solubilisering af protein. Ved fremstilling af fordøjelsesenzymer bruges det som emulgator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Natriumtaurocholathydrat er et galdesyrekonjugat af taurin og cholsyre, der fungerer som vaskemiddel
- Natriumtaurocholat opløseliggør fedtstoffer i fordøjelsessystemet
- Det er hovedbestanddelen af galdesyre hos kødædende dyr; metabolitter er også almindelige i menneskelig galde
Anvendelse
- Natriumtaurocholathydrat kan bruges som emulgator til proteinisolering
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Sodium taurocholate hydrate |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water (50mg/mL- Clear Solution) |
| Formel vægt | 537.73 (Anhydrous) |
RUO– Kun brug til forskning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.