Få mere at vide
Natriumtaurocholathydrat, 96%
Product Code. 11463907
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11463907 25 g 25g
11443907 1 g 1g
11453907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11463907 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18346.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Natriumtaurocholathydrat (CAS # 145-42-6) er en galdesyre og et vaskemiddel, der bruges i molekylærbiologi til proteinopløselighed. | CAS: 345909-26-4 | C26H44NNaO7S | 537,688 g/mol
Natriumtaurocholat er en galdesyre med detergentegenskaber; naturligt overfladeaktivt stof. Det bruges til solubilisering af protein. Ved fremstilling af fordøjelsesenzymer bruges det som emulgator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Natriumtaurocholathydrat er et galdesyrekonjugat af taurin og cholsyre, der fungerer som vaskemiddel
  • Natriumtaurocholat opløseliggør fedtstoffer i fordøjelsessystemet
  • Det er hovedbestanddelen af galdesyre hos kødædende dyr; metabolitter er også almindelige i menneskelig galde
Anvendelse
  • Natriumtaurocholathydrat kan bruges som emulgator til proteinisolering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 345909-26-4
Molekylær formel C26H44NNaO7S
Molekylvægt (g/mol) 537.688
MDL nummer MFCD00150819
InChI nøgle JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Synonym sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
IUPAC navn natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonat
SMIL CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Taurocholate Hydrate
Analyseprocentområde 0.97
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml – klar opløsning)
Formel vægt 537,73 (Vandfri)
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium taurocholate hydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: TAUROCHOLIC ACID, SODIUM SALT HYDRATE