Få mere at vide
Natriumtaurocholathydrat, 96%
Artikelnummer. 11443907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443907 1 g 1g
11453907 5 g 5g
11463907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18346.03
 Begrænset vare
På lager
Natriumtaurocholathydrat (CAS # 145-42-6) er en galdesyre og et vaskemiddel, der bruges i molekylærbiologi til proteinopløselighed. | CAS: 345909-26-4 | C26H44NNaO7S | 537,688 g/mol
Natriumtaurocholat er en galdesyre med detergentegenskaber; naturligt overfladeaktivt stof. Det bruges til solubilisering af protein. Ved fremstilling af fordøjelsesenzymer bruges det som emulgator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Natriumtaurocholathydrat er et galdesyrekonjugat af taurin og cholsyre, der fungerer som vaskemiddel
  • Natriumtaurocholat opløseliggør fedtstoffer i fordøjelsessystemet
  • Det er hovedbestanddelen af galdesyre hos kødædende dyr; metabolitter er også almindelige i menneskelig galde
Anvendelse
  • Natriumtaurocholathydrat kan bruges som emulgator til proteinisolering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345909-26-4
Molekylær formel C26H44NNaO7S
Molekylvægt (g/mol) 537.688
MDL nummer MFCD00150819
InChI nøgle JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Synonym sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
IUPAC navn natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonat
SMIL CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium taurocholate hydrate
Analyseprocentområde 0.97
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml – klar opløsning)
Formel vægt 537,73 (Vandfri)