Få mere at vide
Natriumtartrat, Dihydrat, Krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598184 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598184 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15598184 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 393101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
    Velegnet til standardisering af Karl Fischer Reagenser
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C4H8Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 230.08
MDL nummer MFCD00150035
InChI nøgle FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
PubChem CID 131855972
SMIL O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tartrate
Navn note Dihydrate
CAS 6106-24-7
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.82kg
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre;natrium;dihydrat
Formel vægt 230.08
Procent renhed 100.1%
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens