Få mere at vide
Natriumtartratdihydrat, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Tartrate |
| Navn note | Dihydrat |
| CAS | 6106-24-7 |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Finkrystaller eller krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Hvid Poly Bredmundet Flaske |
| Molekylær formel | C4H8Na2O8 |
| MDL nummer | MFCD00150035 |
| Vis mere |