Få mere at vide
Sodium Tartrate Dihydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10538450 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10538450 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10538450 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6920/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 6106-24-7
Farve White
pH 7 to 9
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C4H8Na2O8
MDL nummer MFCD00150035
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
InChI nøgle FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;sodium;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Formel vægt 230.08g/mol
Emballage Plastic powder jar