Tekniske data
| Smeltepunkt | >500 °C |
| CAS | 7757-83-7 |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | min. 95% |
| Molekylær formel | H14Na2O10S |
| MDL nummer | MFCD00003503 |
| InChI nøgle | WMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O |
| IUPAC navn | dinatriumheptahydratsulfit |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.14 |
| Vis mere |