Få mere at vide
Natriumsulfidopløsning, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494739 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Indlysende manipulation
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11494739 100 mL Indlysende manipulation 100ml
1 options
Artikelnummer. 11494739 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 1083901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fremstillet efter Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) og udarbejdet i en ISO 9001 anlæg. Natriumsulfidopløsning, EP-kvalitet, Reagecon™ er et brugsklart reagens med 12g natriumsulfid fortyndet til 100mL med en vandig glycerolopløsning til brug i manuelle og automatiserede titreringer.
Denne natriumsulfidopløsning fremstilles ved at opløse 12 g natriumsulfid i 45 ml opløsningsmiddelblanding af 10 dele vand og 29 dele glycerol (85%) og fortyndes med den samme blanding til 100 ml.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Brugsklar produkt eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfide
CAS 1313-84-4, 56-81-5, 7732-18-5
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel H18Na2O9S
MDL nummer MFCD00149184
Synonym Disodium sulphide nonahydrate
InChI nøgle ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
IUPAC navn dinatriumnonahydratsulfandiid
Molekylvægt (g/mol) 240.17
Formel vægt 240.2g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 12g/100mL
Lugt Hydrogen sulfide (rotten eggs)
Emballage Indlysende manipulation
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM SULPHIDE SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium sulphide