Få mere at vide
Natriumsulfat Decahydrat, TRC
Artikelnummer. 30419854
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30419854 25 g
1 options
Artikelnummer. 30419854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS22440025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulphate Decahydrate
CAS 7727-73-3
Molekylær formel 2 Na . O4 S . 10[H2 O]
Mængde 25 g
Synonym Sodium sulfate decahydrate
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; sulfat; Dekahydrat
Molekylvægt (g/mol) 322.195
Formel vægt 322.037
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.