Få mere at vide
Natriumsulfat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1429°C (1013 hPa) |
| Smeltepunkt | 888°C |
| pH | 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C) |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | min. 99.0% |
| Tab ved tænding | max. 0.5% |
| Emballage | Glasflaske til faste stoffer |
| Tæthed | 2.7 g/cm³ (20°C) |