Få mere at vide
Natriumsulfat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10060420 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10060420
Brand: JT Baker 0313.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
IUPAC navn dinatriumsulfat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1429°C (1013 hPa)
Smeltepunkt 888°C
pH 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde min. 99.0%
Tab ved tænding max. 0.5%
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Tæthed 2.7 g/cm³ (20°C)