Få mere at vide
Natriumsulfobutylether beta-cyclodextrin
Artikelnummer. 16564234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16564234 100 g -
16544234 5 g -
16554234 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16564234 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463361000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 182410-00-0 | xNa·x(C4H9O3S) | 1277,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182410-00-0
Molekylær formel xNa·x(C4H9O3S)
Molekylvægt (g/mol) 1277.13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfobutyl ether β-cyclodextrin
Mængde 100 g
Formel vægt 1277.13