Få mere at vide
Natriumsulfit, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Sulfite |
| CAS | 7757-83-7 |
| Mængde | 50 g |
| Molekylær formel | Na2O3S |
| Synonym | Sulfurous Acid Disodium Salt, Anhydrous Sodium Sulfite, Disodium Sulfite, E 221, S-WAT, Sulfurous Acid Sodium Salt, Sodium Sulfite Anhydrous |
| InChI formel | InChI=1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium; Sulfit |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.04 |
| Formel vægt | 125.9364 |