Få mere at vide
Natriumsulfit, TRC
Artikelnummer. 30428004
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30428004 250 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30428004 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCS689135250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfite
CAS 7757-83-7
Mængde 250 g
Molekylær formel Na2O3S
Synonym Sulfurous Acid Disodium Salt, Anhydrous Sodium Sulfite, Disodium Sulfite, E 221, S-WAT, Sulfurous Acid Sodium Salt, Sodium Sulfite Anhydrous
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; Sulfit
Molekylvægt (g/mol) 126.04
Formel vægt 125.9364