Få mere at vide
Sodium Sulfite, Supelco™
Artikelnummer. 15837510
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15837510 50 kg
15804900 500 g
15814900 1 kg
15824900 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15837510 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1066579050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Anhydrous for analysis EMSURE™ Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-83-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfite
Smeltepunkt >500°C (decomposition)
Mængde 50 kg
Molekylær formel Na2SO3
MDL nummer MFCD00003503
Molekylvægt (g/mol) 126.04
Grad Research
Tæthed 2.63 g/cm3 at 20°C