Få mere at vide
Natriumsulfit, puris. pa, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693440 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15693440 500 g 500g
15673440 1 kg 1kg
15613450 5 kg 5kg
15683440 4 x 5 kg Pakke med 4
15603450 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15693440 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31454500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur., vandfri, 98-100,0% (iodometrisk)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-83-7
Molekylær formel Na2O3S
Molekylvægt (g/mol) 126.037
MDL nummer MFCD00003503
InChI nøgle GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC navn dinatrium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfite
Navn note Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Vandfri
Mængde 500 g
Lineær formel Na2SO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 126.04g/mol
Procent renhed 98 to 100% (iodometric)
Grad puriss. pa