Få mere at vide
Natriumsulfit, puriss. p.a., Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Sulfite |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| Fysisk form | Vandfri |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Na2SO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 126,04 g/mol |
| Procent renhed | 98 til 100% (iodometrisk) |
| Grad | puriss. pa |