Få mere at vide
Natriumsulfit, Pharmpur , Scharlab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7757-83-7 |
| Mængde | 5 kg |
| Molekylær formel | H14Na2O10S |
| InChI nøgle | WMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O |
| IUPAC navn | dinatriumheptahydratsulfit |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.14 |
| Grad | Pharmpur |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Natrium sulfite, extra pure, Pharmpur, Ph Eur, BP, E221
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i