Få mere at vide
Natriumsulfit vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 500 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 8,5 til 10 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 126,04 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |