Få mere at vide
Natriumsulfit, anhydr, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Sulfite |
| Navn note | Vandfri |
| CAS | 7757-83-7 |
| Farve | Hvid |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Krystaller eller granuler |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Hvid Poly Bredmundet Flaske |
| Molekylær formel | Na2O3S |
| Vis mere |