Få mere at vide
Sodium sulfite, anhydrous, 98%
Artikelnummer. 11479056
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479056 10,000 g 10000g
11459056 500 g 500g
11469056 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17933.0C
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.037 g/mol
Natriumsulfit bruges i fotoindustrien til at beskytte udviklingsløsninger mod oxidation, i papirmasse- og papirindustrien, i vandbehandling som et oxygenopfangende middel, som et afsvovlings- og dekloreringsmiddel i læderindustrien og som et blegemiddel i tekstilindustrien. Det bruges som konserveringsmiddel for at forhindre, at tørret frugt misfarves. Det finder anvendelse som et sulfonerings- og sulfomethyleringsmiddel i den kemiske industri. Det er involveret i produktionen af natriumthiosulfat. Andre applikationer omfatter videre flotationsmalme, olieudvinding og fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumsulfit bruges i fotoindustrien til at beskytte udviklingsløsninger mod oxidation, i papirmasse- og papirindustrien, i vandbehandling som et oxygenopfangende middel, som et afsvovlings- og dekloreringsmiddel i læderindustrien og som et blegemiddel i tekstilindustrien. Det bruges som konserveringsmiddel for at forhindre, at tørret frugt misfarves. Det finder anvendelse som et sulfonerings- og sulfomethyleringsmiddel i den kemiske industri. Det er involveret i produktionen af natriumthiosulfat. Andre applikationer omfatter videre flotationsmalme, olieudvinding og fremstilling af farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, flydende klor og flydende ammoniak.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt- og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-83-7
Molekylær formel Na2O3S
Molekylvægt (g/mol) 126.037
MDL nummer MFCD00003503
InChI nøgle GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC navn dinatrium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfite
Smeltepunkt >500°C (decomposition)
Navn note anhydrous
Mængde 10,000 g
Merck Index 14,8682
Opløselighedsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia.
Formel vægt 126.04
Procent renhed 98%
Tæthed 2.633