Få mere at vide
Natriumsulfit, vandrig, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Natriumsulfit bruges i fotografiindustrien til at beskytte fremkaldende opløsninger mod oxidation, i papirmasse- og papirindustrien, i vandbehandling som iltrensningsmiddel, som svovlaf- og afkloreringsmiddel i læderindustrien samt som blegemiddel i tekstilindustrien. Det bruges som konserveringsmiddel for at forhindre misfarvning af tørret frugt. Det finder anvendelse som sulfation- og sulfomethyleringsmiddel i den kemiske industri. Det er involveret i produktionen af natriumthiosulfat. Andre anvendelser omfatter fordampningsmalme, oliegenvinding og fremstilling af farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i vand og glycerol. Uopløselig i alkohol, flydende klor og flydende ammoniak.
Bemærk
Hygroskopisk. Fugt- og luftfølsom. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfite |
| Smeltepunkt | >500 °C (dekomponering) |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 2500 g |
| Tæthed | 2.633 |
| Merck Index | 14,8682 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, flydende klor og flydende ammoniak. |
| Formel vægt | 126.04 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |