Få mere at vide
Natriumsulfit, vandrig, 98%
Artikelnummer. 11459056
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459056 500 g 500g
11469056 2500 g 2500g
11479056 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17933.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7757-83-7 ∣ Na2O3S ∣ 126,037 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Natriumsulfit bruges i fotografiindustrien til at beskytte fremkaldende opløsninger mod oxidation, i papirmasse- og papirindustrien, i vandbehandling som iltrensningsmiddel, som svovlaf- og afkloreringsmiddel i læderindustrien samt som blegemiddel i tekstilindustrien. Det bruges som konserveringsmiddel for at forhindre misfarvning af tørret frugt. Det finder anvendelse som sulfation- og sulfomethyleringsmiddel i den kemiske industri. Det er involveret i produktionen af natriumthiosulfat. Andre anvendelser omfatter fordampningsmalme, oliegenvinding og fremstilling af farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i vand og glycerol. Uopløselig i alkohol, flydende klor og flydende ammoniak.
Bemærk
Hygroskopisk. Fugt- og luftfølsom. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-83-7
Molekylær formel Na2O3S
Molekylvægt (g/mol) 126.037
MDL nummer MFCD00003503
InChI nøgle GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC navn dinatrium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfite
Smeltepunkt >500 °C (dekomponering)
Navn note Vandfri
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 500 g
Tæthed 2.633
Merck Index 14,8682
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, flydende klor og flydende ammoniak.
Formel vægt 126.04
Procent renhed 98%
Grad Ubedømt