Få mere at vide
Natriumsulfit, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | >500 °C (dekomponering) |
| CAS | 7757-83-7 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 2 kg |
| Molekylær formel | Na{2}SO{3} |
| Procent renhed | ≥98.0% |