Få mere at vide
Natriumsulfit, ACS, 98,0% min
Beskrivelse
Natriumsulfit bruges i fotoindustrien til at beskytte udviklingsløsninger mod oxidation; i papirmasse- og papirindustrien; i vandbehandling som iltfjerner, som afsvovlings- og afkloreringsmiddel i læderindustrien og som blegemiddel i tekstilindustrien. Det bruges som konserveringsmiddel for at forhindre, at tørret frugt misfarves. Det finder anvendelse som et sulfonerings- og sulfomethyleringsmiddel i den kemiske industri. Det er involveret i produktionen af natriumthiosulfat. Andre applikationer omfatter videre flotationsmalme, olieudvinding og fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfite |
| Smeltepunkt | >500 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 10 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Specifik vægtfylde | 2.633 |
| Tæthed | 2.633 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, flydende klor og flydende ammoniak. |
| Formel vægt | 126.04 |
| Vis mere |