Få mere at vide
Natriumsulfit, ACS, 98,0% min
Artikelnummer. 11306818
Skift visning
Mængde:
500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11306818 500 g 500g
11316818 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013454.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Natriumsulfit bruges i fotografiindustrien til at beskytte fremkaldende opløsninger mod oxidation; i papirmasse- og papirindustrien; i vandbehandling som iltrensningsmiddel, som afsvovlings- og afkloreringsmiddel i læderindustrien samt som blegemiddel i tekstilindustrien. ∣ CAS: 7757-83-7 ∣ Na2O3S ∣ 126,037 g/mol
Natriumsulfit bruges i fotoindustrien til at beskytte udviklingsløsninger mod oxidation; i papirmasse- og papirindustrien; i vandbehandling som iltfjerner, som afsvovlings- og afkloreringsmiddel i læderindustrien og som blegemiddel i tekstilindustrien. Det bruges som konserveringsmiddel for at forhindre, at tørret frugt misfarves. Det finder anvendelse som et sulfonerings- og sulfomethyleringsmiddel i den kemiske industri. Det er involveret i produktionen af natriumthiosulfat. Andre applikationer omfatter videre flotationsmalme, olieudvinding og fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-83-7
Molekylær formel Na2O3S
Molekylvægt (g/mol) 126.037
MDL nummer MFCD00003503
InChI nøgle GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC navn dinatrium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfite
Smeltepunkt >500 °C (dekomponering)
Navn note Til ACS-analyse
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Analyseprocentområde 98,0% min
Tæthed 2.633 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, flydende klor og flydende ammoniak.
Formel vægt 126.04
Procent renhed ≥98%
Grad ACS/Reagens