Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfite |
| Smeltepunkt | >500,0 °C |
| Fysisk form | Pulver, krystaller og/eller stykker |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.63 |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Iodimetri) |
| Tæthed | 2.6300g/mL |
| Lineær formel | Na2SO3 |
| Merck Index | 15,8811 |
| Vis mere |