Få mere at vide
Sodium sulfite, 98+%, ACS reagent, anhydrous
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
Tekniske data
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfite |
| Smeltepunkt | >500.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Iodimetry) |
| Lineær formel | Na2SO3 |
| Fieser | 02,387 |
| Merck Index | 15, 8811 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol |
| Afficher plus |