Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfite |
| Smeltepunkt | >500,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.63 |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Iodimetri) |
| Oplysninger om nedbrydning | >500 °C |
| Tæthed | 2.6300g/mL |
| Show More |