Få mere at vide
Sodium sulfite, 98.5%, for analysis, anhydrous
Artikelnummer. 10320594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10320594 250 g Plastflaske -
10422031 25 g Glasflaske 25g
10032850 1 kg Plastflaske 1kg
10117743 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10320594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219272500
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-83-7
Molekylær formel Na2O3S
Molekylvægt (g/mol) 126.04
MDL nummer MFCD00003503
InChI nøgle GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC navn dinatrium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfite
Smeltepunkt >500.0°C
Navn note Anhydrous, For analysis
Farve Hvid
Fysisk form Fine Crystals or Crystalline Powder
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98% min. (Iodimetry)
Lineær formel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15, 8811
Opløselighedsinformation Solubility in water: 230g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,ppractically insoluble in alcohol
Formel vægt 126.04
Procent renhed 98.5%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.63
Tæthed 2.6300g/mL