Få mere at vide
Natriumsulfit, ≥98,0%, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15682450 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15682450 500 g Poly flaske 500g
15672450 2.5 kg Polyflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15682450 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 239321500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 DKK
    288.85 DKK / 500g
    Spare 37.15 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
ACS reagens,≥ 98,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-83-7
Molekylær formel Na2O3S
Molekylvægt (g/mol) 126.037
MDL nummer MFCD00003503
InChI nøgle GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC navn dinatrium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfite
Smeltepunkt 600 °C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 500 g
Lineær formel Na2SO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, 126 g/L ved 20 °C
Formel vægt 126,04 g/mol
Procent renhed ≥98.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Udseende Pulver eller krystaller
Tæthed 2,6 g/cm3