Få mere at vide
Sodium sulfite, 97%, extra pure, anhydrous
Artikelnummer. p-4509782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10286390
Brand: Thermo Scientific Acros 196630010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-83-7
Molekylær formel Na2O3S
Molekylvægt (g/mol) 126.04
InChI nøgle GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC navn dinatrium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfite
Smeltepunkt >500.0°C
Farve Hvid til gul
pH 8.5 to 10.5 (5% soln.)
Fysisk form Fine Crystals or Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 96% min. (Iodimetry)
Lineær formel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15,8811
Opløselighedsinformation Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Formel vægt 126.04
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.63
Tæthed 2.6300g/mL