Få mere at vide
Natriumsulfit, 97%, ekstra rent, vandfri
Artikelnummer. 11904231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Unit Size:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
11904231 10 kg Plast tromle 10kg
10286390 1 kg Plastflaske 1kg
10308050 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11904231 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 196630100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2425.00 DKK
    2268.69 DKK / 10kg
    Spare 156.31 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-83-7
Molekylær formel Na2O3S
Molekylvægt (g/mol) 126.04
InChI nøgle GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC navn dinatrium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfite
Smeltepunkt >500,0 °C
Farve Hvid til gul
pH 8,5 til 10,5 (5% soln.)
Fysisk form Finkrystaller eller krystallinsk pulver
Mængde 10 kg
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 2.63
Analyseprocentområde 96% min. (Iodimetri)
Tæthed 2.6300g/mL
Lineær formel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15,8811
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 230 g/ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, praktisk talt uopløselig i alkohol
Formel vægt 126.04
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.