Få mere at vide
Natriumsulfit, 97%, ekstra rent, vandfri
Artikelnummer. 10286390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10286390 1 kg Plastflaske 1kg
10308050 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11904231 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00 DKK
    394.78 DKK / 1kg
    Spare 27.22 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-83-7
Molekylær formel Na2O3S
Molekylvægt (g/mol) 126.04
InChI nøgle GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC navn dinatrium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfite
Smeltepunkt >500,0 °C
Farve Hvid til gul
pH 8,5 til 10,5 (5% soln.)
Fysisk form Finkrystaller eller krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.63
Analyseprocentområde 96% min. (Iodimetri)
Tæthed 2.6300g/mL
Lineær formel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15,8811
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 230 g/ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, praktisk talt uopløselig i alkohol
Formel vægt 126.04
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren