Få mere at vide
Sodium Sulfide Nonahydrate (Technical), TRC
Artikelnummer. 30421070
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30421070 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30421070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6709805G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfide nonahydrate
CAS 1313-84-4
Mængde 5 g
Molekylær formel 2 Na. S . 9 H2 O
Synonym Sodium Sulfide (Na2S) Nonahydrate, Disodium Sulfide Nonahydrate, Sodium Monosulfide Nonahydrate, Sodium Sulfide Enneahydrate
InChI formel InChI=1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S-2]
IUPAC navn disodium sulfide; nonahydrate
Molekylvægt (g/mol) 240.18
Formel vægt 240.0467