Få mere at vide
Natriumsulfid Nonahydrat, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25g
3kg
500g
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Sulfide Nonahydrate |
| Farve | Farveløs eller gul |
| Mængde | 3 kg |
| Lineær formel | Na2S·9H2O |
| FN nummer | 1849 |
| Formel vægt | 240.18g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | ACS-reagens |