Learn More
Natriumsulfid Nonahydrat, Honeywell Fluka™
Product Code. 15681810
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Unit Size:
100g
25g
3kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15681810 25 g 25g
15611820 5 g -
15671810 100 g 100g
15601820 500 g 500g
15691810 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15681810 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 20804325G
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
ACS reagens,≥ 98,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-84-4
Molekylær formel H18Na2O9S
Molekylvægt (g/mol) 240.17
MDL nummer MFCD00149184
InChI nøgle ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dinatriumnonahydratsulfandiid
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfide Nonahydrate
Farve Farveløs eller gul
Mængde 25 g
Lineær formel Na2S·9H2O
FN nummer 1849
Formel vægt 240.18g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium sulfide nonahydrate
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Consigli di prudenza
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium sulfide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.