Få mere at vide
Sodium sulfide nonahydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glass bottle
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656811 25 g Glass bottle 25g
10587952 500 g Glass bottle 500g
10015643 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10656811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424420250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-84-4
Molekylær formel H18Na2O9S
Molekylvægt (g/mol) 240.17
MDL nummer MFCD00149184
InChI nøgle ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn disodium nonahydrate sulfanediide
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfide nonahydrate
Smeltepunkt 50.0°C
Farve Colorless or Yellow
Fysisk form Adhering Crystals Chunks
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98% min. (Iodimetry)
Lineær formel Na2S·9H2O
Fieser 01,1104; 11,492
Merck Index 15, 8810
Opløselighedsinformation Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vægt 240.18
Procent renhed ≥98%
Grad ACS Reagent
Emballage Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium sulfide nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.