Få mere at vide
Sodium sulfide nonahydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek
25g
500g
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfide nonahydrate |
| Smeltepunkt | 50.0°C |
| Farve | Colorless or Yellow |
| Fysisk form | Adhering Crystals Chunks |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Lineær formel | Na2S·9H2O |
| Fieser | 01,1104; 11,492 |
| Merck Index | 15, 8810 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium sulfide nonahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.