Få mere at vide
Sodium Sulfide Nonahydrate, ≥98.0% Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15628080 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15628080 500 g Poly bottle 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15628080 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. S2006500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfide nonahydrate
CAS 1313-84-4
Mængde 500 g
Molekylær formel H18Na2O9S
Lineær formel Na2S·9H2O
MDL nummer MFCD00149184
FN nummer UN1849
InChI nøgle ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
IUPAC navn disodium nonahydrate sulfanediide
Molekylvægt (g/mol) 240.17
Formel vægt 240.18g/mol
Procent renhed ≥98.0%
Emballage Poly bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium sulfide nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301+H311-Giftig ved indtagelse eller hudkontakt
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.