Få mere at vide
Sodium Sulfide Hydrate (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30138663
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138663 100 g
30134094 50 g
30011942 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138663 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS670985100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27610-45-3
Molekylær formel Na2S .xH2O
Molekylvægt (g/mol) 78.04
Synonym Disodium Sulfide Hydrate, Monosulfide Hydrate
IUPAC navn sodiosulfanylsodium
SMIL [Na]S[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfide Hydrate (Technical Grade)
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/2Na.S
Formel vægt 77.9516