Få mere at vide
Natriumsulfidhydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351778
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351778 500 g -
11361778 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11351778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011664.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Natriumsulfidhydrat bruges som iltfjerner i vandbehandling, blegemiddel i tekstilindustrien, afsvovling og som afkloreringsmiddel og i læderindustrien, sulfonerings- og sulfomethyleringsmiddel i kemisk industri. Det er involveret i produktionen af gummikemikalier og svovlfarvestoffer. Det bruges også til at fremstille 3-nitroanilin ud fra 1,3-dinitrobenzen og thioethere fra alkylhalogenid. Det spiller en vigtig rolle i andre applikationer såsom malmflotation, oliegenvinding, fremstilling af farvestoffer og vaskemiddel. Derudover bruges det i papirmasse- og papirindustrien i Kraft behandle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27610-45-3
Molekylær formel Na2S
Molekylvægt (g/mol) 78.04
MDL nummer MFCD00149183
InChI nøgle GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMIL [Na+].[Na+].[S--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfide hydrate
Smeltepunkt ∽50°C (decomposition)
Fysisk form Flager
Mængde 500 g
FN nummer UN1849
Merck Index 14,8681
Opløselighedsinformation Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in etherSoluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether.
IUPAC navn dinatriumsulfandiid
Formel vægt 78.04 (anhydrous)
Grad Teknisk
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 1.427 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium sulphide hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium sulphide hydrate