Få mere at vide
Natriumsulfidhydrat, 60-64%, ekstra ren, flager, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115683 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10115683 10 kg Fiber tromle 10kg
10499630 1 kg Plastflaske 1kg
10294990 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10115683 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133720100
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27610-45-3
Molekylær formel Na2S
Molekylvægt (g/mol) 78.04
MDL nummer MFCD00149183
InChI nøgle GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMIL [Na+].[Na+].[S--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfide hydrate
Farve Gul
Fysisk form Flakes and Chunks
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 60 to 64% (Na2S) (Iodimetry)
Lineær formel Na2S·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
IUPAC navn dinatriumsulfandiid
Formel vægt 78.04
Procent renhed 60 to 64%
Grad Ekstra ren
Emballage Fiber tromle