Få mere at vide
Natriumsulfid, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364779
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11364779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 065122.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
I organiske kemikalier, farvestoffer rayon, læder og papir, i hydrometallurgi af guldmalm, sulfidering af oxiderede bly- og kobbermalme, og som analytisk reagens, anvendes natriumsulfid hovedsageligt i papirmasse- og papirindustrien i Kraft behandle. Det tjener som et iltfjernermiddel i vandbehandling. Andre anvendelser omfatter malmflotation, oliegenvinding, fremstilling af farvestoffer og rengøringsmidler. I læderforarbejdningsindustrien anvendes det til kalkning som et afhåringsmiddel. Det bruges også i tekstilindustrien som et blege- og afsvovlingsmiddel og som et dekloreringsmiddel i kemisk fotografering til toning af sort-hvide fotografier samt metaludfældning. Det spiller en vigtig rolle som sulfonerings- og sulfomethyleringsmiddel i den kemiske industri og i produktionen af gummikemikalier, svovlfarvestoffer og andre kemiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-82-2
Molekylær formel Na2S
Molekylvægt (g/mol) 78.04
MDL nummer MFCD00003498
InChI nøgle GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMIL [Na+].[Na+].[S--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfide, anhydrous
Smeltepunkt 950°C
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. Decomposes in acid. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in etherSoluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC navn dinatriumsulfanid
Formel vægt 78.04
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 1.856 g/mL