Få mere at vide
Natriumsulfid, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344779
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344779 25 g 25g
11354779 5 g 5g
11364779 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 065122.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1313-82-2 | Molekylformel: Na2S | Molekylvægt: 78,04 g/mol
I organiske kemikalier, farvestoffer rayon, læder og papir, i hydrometallurgi af guldmalm, sulfidering af oxiderede bly- og kobbermalme, og som analytisk reagens, anvendes natriumsulfid hovedsageligt i papirmasse- og papirindustrien i Kraft behandle. Det tjener som et iltfjernermiddel i vandbehandling. Andre anvendelser omfatter malmflotation, oliegenvinding, fremstilling af farvestoffer og rengøringsmidler. I læderforarbejdningsindustrien anvendes det til kalkning som et afhåringsmiddel. Det bruges også i tekstilindustrien som et blege- og afsvovlingsmiddel og som et dekloreringsmiddel i kemisk fotografering til toning af sort-hvide fotografier samt metaludfældning. Det spiller en vigtig rolle som sulfonerings- og sulfomethyleringsmiddel i den kemiske industri og i produktionen af gummikemikalier, svovlfarvestoffer og andre kemiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-82-2
Molekylær formel Na2S
Molekylvægt (g/mol) 78.04
MDL nummer MFCD00003498
InChI nøgle GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMIL [Na+].[Na+].[S--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfide, anhydrous
Smeltepunkt 950 °C
Fysisk form Granulat
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Tæthed 1.856 g/mL
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Nedbrydes i syre. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i æter Opløselig i vand. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i æteren.
IUPAC navn dinatriumsulfanid
Formel vægt 78.04
Grad Ubedømt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium sulfide anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium sulfide