Få mere at vide
Natriumsulfid, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407940
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 065122.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
I organiske kemikalier, farvestoffer rayon, læder og papir, i hydrometallurgi af guldmalm, sulfidering af oxiderede bly- og kobbermalme, og som analytisk reagens, anvendes natriumsulfid hovedsageligt i papirmasse- og papirindustrien i Kraft behandle. Det tjener som et iltfjernermiddel i vandbehandling. Andre anvendelser omfatter malmflotation, oliegenvinding, fremstilling af farvestoffer og rengøringsmidler. I læderforarbejdningsindustrien anvendes det til kalkning som et afhåringsmiddel. Det bruges også i tekstilindustrien som et blege- og afsvovlingsmiddel og som et dekloreringsmiddel i kemisk fotografering til toning af sort-hvide fotografier samt metaludfældning. Det spiller en vigtig rolle som sulfonerings- og sulfomethyleringsmiddel i den kemiske industri og i produktionen af gummikemikalier, svovlfarvestoffer og andre kemiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-82-2
Molekylær formel Na2S
Molekylvægt (g/mol) 78.04
MDL nummer MFCD00003498
InChI nøgle GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMIL [Na+].[Na+].[S--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfide, anhydrous
Smeltepunkt 950°C
Fysisk form Granulat
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. Decomposes in acid. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in etherSoluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC navn dinatriumsulfandiid
Formel vægt 78.04
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 1.856 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium sulfide anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium sulphide