Få mere at vide
Natriumsulfid, 90+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfide |
| Navn note | 90%, balancevand |
| Farve | Beige-gul |
| Fysisk form | Klump/Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 90% min. (Jodimetri) |
| Lineær formel | Na2S |
| Merck Index | 15,881 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 186 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i æter |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium sulfide
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.