Få mere at vide
Sodium Sulfide, 9-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568184 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15568184 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15568184 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 391001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfide
Navn note 9-Hydrate
CAS 1313-84-4
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Molekylær formel H18Na2O9S
MDL nummer MFCD00149184
InChI nøgle ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
IUPAC navn disodium nonahydrate sulfanediide
Molekylvægt (g/mol) 240.17
Formel vægt 240.18
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.43kg