Få mere at vide
Natriumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vandfri,≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673460 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15673460
Brand: Honeywell-Fluka 314816X1KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vandfri,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC navn dinatrium;sulfat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884°C (literature)
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Vandfri
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel Na2SO4
Formel vægt 142.04
Procent renhed >99%
Grad ACS Reagens/Reagens ISO/Reagens Ph. Eur.
Emballage Poly flaske
Tæthed 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)