Få mere at vide
Natriumsulfat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrus, ≥99,0%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Sulfate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Vandfri |
| Mængde | 500 g |
| Tæthed | 2,68 g/ml ved 25 °C |
| Lineær formel | Na2SO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 142,04 g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium sulfate